Learn More
AHI1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen AHI1
Konzentration 0.18 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16801595
Unterlagen ansehen
Proteintech
22045-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16891585
Unterlagen ansehen
Proteintech
22045-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene is apparently required for both cerebellar and cortical development in humans. This gene mutations cause specific forms of Joubert syndrome-related disorders. Joubert syndrome (JS) is a recessively inherited developmental brain disorder with several identified causative chromosomal loci. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.
Spezifikation
Spezifikation
AHI1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q8K3E5, Q8N157
52906, 54806
AHI1 Fusion Protein Ag16885
Primary
-20°C
AHI1
0.18 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
AHI 1, AHI1, JBTS3, Jouberin, ORF1
Ahi1
IgG
Antigen Affinity Chromatography