Learn More
Ansell ActivArmr™ 97-013 Medium Duty Hi-Viz™ Gloves with Intercept™ Technology
Sichtbarkeit und Sicherheit
183.00 CHF
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
---|---|
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
Anwendungen | Industrial |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Warnschutz-Orange |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16865260
|
Ansell
97013070 |
7 |
183.00 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16875260
|
Ansell
97013080 |
8 |
183.00 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16885260
|
Ansell
97013090 |
9 |
183.00 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16895260
|
Ansell
97013100 |
10 |
183.00 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16805270
|
Ansell
97013110 |
11 |
183.00 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Hohe Sichtbarkeit auf Handrücken und Handfläche für mehr Sicherheit im Vergleich zu handelsüblichen Handschuhen mit gut sichtbaren Trägermaterialien
- Reflektierendes Logo auf dem Handrücken für größere Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen
- 13-Gauge-Strickträger bietet im Gegensatz zu Leder hervorragenden Komfort über den ganzen Arbeitstag, ohne Schweißbildung. Anatomische Passform für die natürliche Bewegung der Hand und Reduzierung von Handermüdung.
- Exzellente Fingerbeweglichkeit Fähigkeit des Greifens/Aufnehmens kleiner Teile
- Exzellenter Nass- und Trockengriff
- Auch erhältlich in einer Verpackung für den Automatenverkauf
Spezifikation
ANSI 4 | |
Industrial | |
Warnschutz-Orange | |
Spezifisch | |
Multi-activity Gloves | |
Strick | |
13 |
EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform | |
Polyurethan | |
ANSI A2 | |
Ansell Intercept Technology™ Garn | |
4X32B | |
97-013 |