Learn More
Acetoxyacetylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495500
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
CAS: 13831-31-7 | C4H5ClO3 | 136.531 g/mol
Acetoxyacetyl chloride was used in synthesis of stabilized axial and equatorial conformers of spiro-β-lactams and glycolylhydroxamic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acetoxyacetylchlorid wurde zur Synthese von stabilisierten axialen und äquatorialen Konformern von Spiro-β-Lactamen und Glycolylhydroxaminsäuren verwendet.
Löslichkeit
Reagiert heftig mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13831-31-7
Summenformel C4H5ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 136.531
MDL-Nummer MFCD00011535
InChI-Schlüssel HZDNNJABYXNPPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetoxyacetyl chloride, 2-acetoxyacetyl chloride, unii-z4s19y2f8s, acetoxyacetylchloride, acetyl chloride, acetyloxy, acetoxyacetic acid chloride, chlorocarbonyl methyl acetate, acetoxy acetylchloride, acetyloxyacetyl chloride, pubchem20920
PubChem CID 26297
IUPAC-Name (2-chloro-2-oxoethyl)Acetat
SMILES CC(=O)OCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetoxyacetyl chloride
Dichte 1.27
Siedepunkt 55°C (12 mmHg)
Flammpunkt 71°C (160°F)
Strukturformel CH3CO2CH2COCl
Brechungsindex 1.4271
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water violently.
Formelmasse 136.53
Reinheit (%) 97%