Learn More
Acetonitril, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell
Artikelnummer. 15603880
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
25 l
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
MDL-Nummer MFCD00001878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitril
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Dichte 0,786 g/ml bei 25°C
Menge 25 l
Explosionsgrenze 0.16
Flammpunkt 2°C (35,6°F)
Zündpunkt 973°F
Strukturformel CH3CN
Dampfdruck 72,8 mmHg (20°C)
UN-Nummer 1648
Beilstein 741857
Formelmasse 41,05g/mol
Reinheit (%) ≥99,5% (GC)
Güte ACS/puriss. P. A