Learn More
Acetonitril, ACS, > 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357888
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 x 1 L
CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41.053 g/mol
It is utilized as a polar aprotic solvent in organic synthesis and in the purification of butadiene. It is used as a mobile phase in HPLC and in LC-MS. Aqueous two-phase systems based on acetonitrile and carbohydrates play an important character in the extraction and purification of biomolecules called vanillins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
MDL-Nummer MFCD00001878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitrile
Schmelzpunkt °C to 48°C to°C to 45°C
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.786 g/cm3 at 20°C
Siedepunkt 80°C to 82°C
Menge 1 L
Flammpunkt 5°C (41°F)
Geruch Pungent
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.344
Prozentgehaltsbereich >99.5%
UN-Nummer 1648; Colorless
Beilstein 741857
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and methanol.
Formelmasse 41.05
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetonitrile