Learn More
Aceton, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, NF, Ph. Eur., ≥99 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15672540
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
10 l
20 kg
25 l
155 kg
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Kunststoffflasche
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
155 Kilogramm
2.50 Liter
20 Kilogramm
25 Liter
5 Liter
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aceton, 2-Propanon, Propanon, Dimethylketon, Methylketon, Dimethylformaldehyd, Pyroessigether, Beta-Ketopropan, Chevron Aceton, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aceton
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, NF
Dichte 0.791 g/ml bei 25 °C, 0.790 bis 0.792 g/ml bei 20 °C
Menge 10 l
Explosionsgrenze 0.132
Flammpunkt −17 °C (1.4 °F)
Verpackung Edelstahlkanne
Strukturformel CH3COCH3
Dampfdruck 184 mmHg (20 °C)
UN-Nummer 1090
Beilstein 635680
Formelmasse 58.08 mol
Reinheit (%) ≥99 % (GC)
Güte puriss.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.