Learn More
Essigsäure, Kaliumsalz, 99+%, für die Molekularbiologie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10103074
Click to view available options
Menge:
100g
250g
1kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer für die Molekularbiologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-08-2
Summenformel C2H3KO2
Molekulargewicht (g/mol) 98.142
MDL-Nummer MFCD00012458
InChI-Schlüssel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC-Name Kalium;Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid, potassium salt
Schmelzpunkt 292,0 °C
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis braun
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel CH3CO2K
Merck Index 15, 7726
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:2694 g/l (25 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol, unlöslich in Äther
Formelmasse 98.14
Reinheit (%) ≥99%
Güte Molekularbiologie
Menge 1kg
Flammpunkt > 250 °C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Acetic acid, potassium salt