Learn More
Essigsäure, Kaliumsalz, 99+%, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10072830
Click to view available options
Menge:
500g
1kg
5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-08-2
Summenformel C2H3KO2
Molekulargewicht (g/mol) 98.142
MDL-Nummer MFCD00012458
InChI-Schlüssel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC-Name Kalium;Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid, potassium salt
Namenshinweis For analysis ACS
pH 7,5 bis 8,5 (5%ige Lösung bei 20 °C)
Schmelzpunkt 292,0 °C
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel CH3CO2K
Beilstein 02, 96
Fieser 01,906; 06,475
Merck Index 15, 7726
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:2694 g/l (25 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol, unlöslich in Äther
Formelmasse 98.14
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Menge 1kg
Flammpunkt > 250 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Granulat/Pulver