Learn More
Essigsäure, 99,8 %, für die Biochemie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10721974 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
Extinktion (neat), (neat) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.1 max. at 260nm
Chemischer Name oder Material Acetic acid
Namenshinweis For biochemistry
Schmelzpunkt 16.0°C to 16.5°C
Siedepunkt 117.0°C to 118.0°C
CAS Min. % 99.75
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Strukturformel CH3COOH
Beilstein 02, 96
Fieser 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12
Merck Index 15, 54
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, glycerol, ether and, carbon tetrachloride, practically insoluble in carbon disulfide
Formelmasse 60.05
Reinheit (%) 99.8%
Güte Biochemie
Dichte 1.0480g/mL
Menge 10 L
Flammpunkt 40°C
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Kunststofftrommel
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3700 to 1.3730
Relative Dichte 1.048
Dampfdruck 1.52kPa at 20°C