Learn More
Agilent BioTek Zubehör für Lionheart FX automatisches Lebendzellmikroskop
GREENER_CHOICE
Sonstiges Zubehör für Lionheart FX automatisches Lebendzellmikroskop.
Marke:  Agilent BioTek 1450009
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16502152
  • 4485.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Beschreibung
Injektorzubehör mit gebogenen Spitzen, zur Verwendung mit Lionheart FX. Lieferung mit Spitzenhalterung, Schlauch, Vorfüllwanne und Schlauchhalterung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schutzabdeckung
Lionheart FX Automatischer Live Cell Imager