Learn More
Thermo Scientific™ Digitales Heiz- und Kühltrockenbad, Mikroröhrchenblock
Dieses Zubehör eignet sich zur Leistungsoptimierung Ihrer Thermo Scientific™ Digitalen Kühlbäder.
Marke:  Thermo Scientific™ 88880139
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15268894
  • 231.15 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-12-2025
Beschreibung
Mit Hilfe von Thermo Scientific™ Zubehör für digitale Wärme-/Kühlbäder können Sie Flexibilität und Betriebsverhalten optimieren.
  •  Garantie: 2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LED
Block
76.5 x 98 x 51 mm (3 x 3.9 x 2 in.)
12
Röhrchen mit 18 mm Durchmesser
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.