Learn More
KleenGuard™ A25+ Kleenguard™ SMS-Overall
Für den allgemeinen Schutz vor Wasser- und Chemikalienspritzern, Flüssigkeiten oder Staubpartikeln. Die Kimberly Clark™ KLEENGUARD™ A25+ Spritzschutz-Overalls mit Haube eignen sich perfekt für allgemeine Produktions- und Wartungsbereiche.
Spezifikation
Produkttyp Overalls
Geschlecht Herren
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Knöchelform Elastisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für allgemeine Fertigungs- und Wartungsarbeiten
  • Bietet vollständige Bewegungsfreiheit mit komfortablem Körperdesign
  • Schutz vor Pulvern, größeren Fasern, radioaktivem Staub und Chemikalienspritzern
  • Silikonfrei und antistatisch
Spezifikation
Spezifikation
Overalls
Weiß
Elastisch
Mit Haube
Durchgehender Reißverschluss vorne
Wasser, Chemikalien, Flüssig, Partikel, Antistatisch
Herren
Single-use
Elastisch
Elastisch
Non-sterile