Learn More
SPEX Certiprep™ A-Terpineol
Organische Einkomponenten-Standards
Marke:  SPEX Certiprep™ S-4145
Artikelnummer. 15226276
  • 89.55 CHF / 1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Beschreibung
  • Einzelkomponenten-Standards sind als Lagerartikel erhältlich. Sie werden gegebenenfalls in Methanol oder in einem anderen Lösungsmittel geliefert.
  • Weitere Lösungsmittel sind Methylenchlorid, Aceton, Benzol, Hexan, Acetonitril, THF und Wasser.
  • Andere Konzentrationen als diese sowie benutzerdefinierte Matrizen sind leicht verfügbar, in einigen Fällen kann jedoch eine Mindestbestellung von fünf Ampullen erforderlich sein.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • ALPHA-TERPINEOL
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methanol