Learn More
uvex Pheos Safety Spectacles
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Revestimiento de lente:
Beschlagfrei
Beschlagfrei, Kratzfest
Kratzfest
UV-behandelt, Kratzfest
Tinción de lente:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Grau
Hellbraun (CBR65)
Silbern verspiegelt
Color de marco:
Blau, grau
Rot, grau
Schwarz, gelb
Schwarz, hellblau
Weiß und Limettengrün
Weiß, Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Schutzbrille mit modernem, sportlichem Design
- Die doppelsphärischen Gläser bieten ein großes Sichtfeld.
- Kann problemlos mit anderen Formen von PSA kombiniert werden.
Supravision Excellence Beschichtung
- Innenseite: Beschlagfrei
- Außenabmessungen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Gläser sind leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig.
Supravision Sapphire Beschichtung
- Innen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Außen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Antihafteigenschaften ermöglichen eine einfache Entfernung von fettem/wässrigem Schmutz
Spezifikation
Spezifikation
Certificaciones/conformidad | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Tipo de lente | Doppelsphärisch |
Revestimiento de lente | Beschlagfrei, Kratzfest |
Tinción de lente | Bernsteinfarben |
Tipo de producto | Schutzbrillen |
Color de marco | Schwarz, gelb |
Modelo | 9198 Pheos CX2 |
Detalles de ventilación | Belüftet |
Material | Polycarbonat |
Desechables | Nein |