Learn More
uvex 9169 Super F Over-the-Glasses Safety Glasses
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Revestimiento de lente:
Beschlagfrei, Kratzfest
Kratzfest
Tinción de lente:
Bernsteinfarben
Hellbraun (CBR65)
Transparent
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Überbrille für Träger von Korrekturbrillen, mit speziellem Konzept für Bügel und Scharnier
- Brillenbügel aus weichem, flexiblem Material gefertigt; sorgen für mehr Komfort und Griffigkeit
- Uneingeschränkte periphere Sicht
Supravision Excellence Beschichtung
- Innen: Beschlagfrei
- Außen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig
Supravision Sapphire Beschichtung
- Innen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Außen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Antihafteigenschaften ermöglichen eine einfache Entfernung von fettem/wässrigem Schmutz
Infradur Plus Beschichtung
- Innen: Beschlagfrei
- Außen: Kratzfest
- Minimiert Verbrennungen durch Schweißfunken
Spezifikation
Spezifikation
Tipo de lente | Supravision Sapphire |
Revestimiento de lente | Kratzfest |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Tinción de lente | Bernsteinfarben |
Tipo de producto | Schutzbrille |
Color de marco | Schwarz, durchsichtig |
Modelo | 9169 Super F OTG |
Material | Polycarbonat |
Desechables | Nein |
Lens Material | Polycarbonat |