Learn More
9-Phenyl-2,3,7-Trihydroxy-6-Fluoron, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460403
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 975-17-7 | C19H12O5 | 320.3 g/mol
9-Phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone is used in presence of cetylpyridinium chloride for spectrophotometric determination of copper(II) in blood serum. It is used in the determination of germanium. It is also used to determine molybdenum(VI).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9-Phenyl-2,3,7-Trihydroxy-6-Fluoron wird in Gegenwart von Cetylpyridiniumchlorid zur spektralphotometrischen Bestimmung von Kupfer(II) im Blutserum verwendet. Wird bei der Bestimmung von Germanium verwendet. Wird auch zur Bestimmung von Molybdän(VI) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, fernab von unverträglichen Substanzen wie Oxidationsmitteln. Lagerung bei -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 975-17-7
Fórmula molecular C19H12O5
Peso molecular (g/mol) 320.3
Número MDL MFCD00005048
Clave InChI YDCFOUBAMGLLKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylfluorone, fluorone black, 9-phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone, fluorone, phenyl, 2,6,7-trihydroxy-9-phenyl-3h-xanthen-3-one, 9-pheny-3-fluorone, 3h-xanthen-3-one, 2,6,7-trihydroxy-9-phenyl, 9-phenyl-3-fluorone, 2,3,7-trihydroxy-9-phenyl-6-fluorone, 2,6,7-trihydroxy-9-phenyl-3-isoxanthone
PubChem CID 70420
Nombre IUPAC 2,6,7-Trihydroxy-9-phenylxanthen-3-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=C(C(=O)C=C3OC4=CC(=C(C=C42)O)O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 9-Phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Beilstein 40910
Información de solubilidad Soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.3