Learn More
9-Ethynyl-9-fluorenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322237
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13461-74-0
Summenformel C15H10O
Molekulargewicht (g/mol) 206.244
MDL-Nummer MFCD00041555
InChI-Schlüssel MMZVVJGCZZAWBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-ethynyl-9-fluorenol, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol, acmc-209bwd, 9-ethynyl-9-hydroxyfluorene, 9-ethinyl-9-hydroxy-fluorene, 9h-fluoren-9-ol,9-ethynyl, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol #, mmzvvjgczzawbn-uhfffaoysa, 9-hydroxy-9-fluorenyl acetylene, 9-ethynyl-9-fluorenol,
PubChem CID 518771
IUPAC-Name 9-Ethynylfluoren-9-ol
SMILES C#CC1(C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Ethynyl-9-fluorenol
Schmelzpunkt 109°C to 110°C
Menge 5 g
Beilstein 2104685
Formelmasse 206.25
Reinheit (%) 98%