Learn More
8-Chlor-2-Methylquinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404517
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 3033-82-7 | C10H8ClN | 177.631 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3033-82-7
Summenformel C10H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 177.631
MDL-Nummer MFCD00051764
InChI-Schlüssel VVLYDFPOGMTMFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-chloroquinaldine, quinaldine, 8-chloro, quinoline, 8-chloro-2-methyl, 8-chloro-2-methyl-quinoline, 2-methyl-8-chloroquinoline, pubchem5852, acmc-1aehk, maybridge1_006766, 8-chloranyl-2-methyl-quinoline, 8-chloro-2-methylquinoline
PubChem CID 221113
IUPAC-Name 8-Chlor-2-Methylchinolin
SMILES CC1=NC2=C(C=CC=C2Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Chloro-2-methylquinoline
Schmelzpunkt 65°C to 68°C
Menge 5 g
Beilstein 119193
Formelmasse 177.63
Reinheit (%) 98%