Learn More
8-Bromchinolin, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10671236
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 16567-18-3
Summenformel C9H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 208.06
MDL-Nummer MFCD00191859
InChI-Schlüssel PIWNKSHCLTZKSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 8-bromo, 8-bromo-quinoline, 8-bromoquinoline, pubchem5816, 8-bromquinoline, acmc-209dt3, ksc181q5t, buttpark 33\04-57
PubChem CID 140109
IUPAC-Name 8-Bromochinolin
SMILES BrC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Bromoquinoline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.5940g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Formelmasse 208.06
Reinheit (%) 97%