Learn More
Ansell™ Schwere gelbe Neptune™ Handschuhe der Serie 70-225
Verbesserte Empfindlichkeit und Passform bei erhöhter mechanischer Festigkeit.
270.00 CHF
Spezifikation
Material de la parte posterior | Neptune™ |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Normen der KATEGORIE III EN 388: 254 X, EN 407, ANSI |
Material del manguito | Neptune™ |
Tipo de producto | Schwere Handschuhe |
Estilo de puño de los guantes | Strick |
Produktcode | Marke | Tamaño | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tamaño | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12636921
|
Ansell™
70225100 |
10 |
270.00 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 02-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12656921
|
Ansell™
70225080 |
8 |
270.00 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 02-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12646921
|
Ansell™
70225070 |
7 |
270.00 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 02-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Hightech-Dupont™ Kevlar™ aramid fiber-Para-Aramid-Kurzfasern
- Die Neptune-Beschichtung sorgt für die flüssigkeitsabwehrende Funktion der Handschuhfasern
- Nahtlose Konstruktion zur Vermeidung von Hautreizungen
- Kurzfasern für erhöhten Komfort
- Frotteeschlaufen-Technik für verbesserte Wärmedämmung
- Dicke Schicht für eine hohe Stoßdämpfung
- Beidhändig
- Waschbar und wiederverwendbar
Spezifikation
Neptune™ | |
Neptune™ | |
Strick | |
DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern | |
Sehr guter Schnittschutz |
Normen der KATEGORIE III EN 388: 254 X, EN 407, ANSI | |
Schwere Handschuhe | |
Dupont™ Kevlar™ Aramid-Faser | |
144 Paar |