Learn More
Ansell™ Schwere gelbe Neptune™ Handschuhe der Serie 70-215
Hervorragender mechanischer Schutz und hohe Schnittfestigkeit.
Marke:  Ansell™ 70215090
69.88 CHF gültig bis 2025-07-22
Benutzen Sie den Promotions-Code "24098" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12680972
  • 171.00 CHF / 12 Paare
Outlet Corner
Aktionscode 24098 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Industrielle Handschuhe
  • Handschuhe aus 100 % DuPont™ Dupont™ Kevlar™ aramid fiber™ sorgen für Schnittschutz bei leichten Arbeiten
  • Schutz vor scharfen Kanten von Metallen, Keramik, Glas und anderen Materialien
  • Das umdrehbare Design ermöglicht das Tragen des Handschuhs an beiden Händen, wodurch die Kosten für den Austausch reduziert werden
  • Sehr hohe Schnittfestigkeit im Verhältnis zum Eigengewicht
  • Einsatz von Frotteeschleifentechnik zur Verbesserung der Wärmedämmung
  • Dickwandige Handschuhe bieten eine hohe Stoßdämpfung, ohne dass die Fingerfertigkeit darunter leidet
  • Die Neptune™ Beschichtung auf den Handschuhfasern wehrt Flüssigkeiten ab, vermeidet Schäden an den Dupont™ Kevlar™ aramid fiber™ Fasern und verlängert die Lebensdauer des Handschuhs
  • Der verstärkte Daumenrand erhöht die Abriebfestigkeit und verleiht dem Handschuh Langlebigkeit
  • Die beidhändig tragbaren Handschuhe sind voll waschbar und können mehrfach verwendet werden
  • Waschbar
Anwendungen:
  • Fahrgestellmontage, Karosseriebau
  • Inspektion (Kommissionierung, Kontrolle und Kennzeichnung)
  • Metallbearbeitung und Montagearbeiten
  • Greifen von Struktur- und Karosserieteilen
  • Ausbesserungsarbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Neptune™
Neptune™
9
Dupont™ Kevlar™ Aramid-Faser
144 Paar
Normen der KATEGORIE III EN 388: 144 X, EN 407, ANSI
Schwere Handschuhe
Strick
DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern
Sehr guter Schnittschutz