Learn More
7-Bromisatin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384806
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
CAS: 20780-74-9 | C8H4BrNO2 | 226.029 g/mol
7-bromoisatin was treated with excess PhMgBr to afford tertiary alcohol 9 in 96 % yield. Isatin oxime triflates undergo a facile fragmentation which is promoted by DBU, to form anthranilonitriles after hydrolytic work-up.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
7-Bromoisatin wurde mit überschüssigem PhMgBr behandelt, um tertiären Alkohol 9 in 96 % Ertrag zu erhalten. Isatin-Oxime-Triflate durchlaufen eine einfache Fragmentierung, die von der DBU gefördert wird, um nach hydrolytischer Aufbereitung Anthranilonitrile zu bilden.
Löslichkeit
Schwer löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20780-74-9
Summenformel C8H4BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 226.029
MDL-Nummer MFCD00774354
InChI-Schlüssel OCVKSIWBTJCXPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromoisatin, 7-bromoindoline-2,3-dione, 7-bromo-2,3-dioxoindoline, 1h-indole-2,3-dione, 7-bromo, 7-bromoindole-2,3-dione, 7-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-bromoindole-1h-2,3-dione, 7-bromo-2,3-indolinedione, 7-bromo isatin, 7-bromo-isatin
PubChem CID 2302353
IUPAC-Name 7-Brom-1H-indol-2,3-dion
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC(=O)C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromoisatin
Schmelzpunkt 195°C to 199°C
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble.
Formelmasse 226.03
Reinheit (%) 97%