Learn More
7-Bromo-4-Methyl-3,4-Dihydro-2H-Pyrido[3,2-b][1,4]Oxazin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10758825
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
CAS 910037-14-8
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C8H9BrN2O
MDL-Nummer MFCD09025911
Menge 1 g
Synonym 7-bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 7-bromo-4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, pubchem17432, 7-bromo-4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine
InChI-Schlüssel KPGNYZHIKPSZMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCOC2=CC(=CN=C21)Br
IUPAC-Name 7-Brom-4-methyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazin
Molekulargewicht (g/mol) 229.077
PubChem CID 24229649
Formelmasse 229.08
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
7-Bromo-4-Methyl-3,4-Dihydro-2H-Pyrido[3,2-b][1,4]Oxazin, 95 %, Thermo Scientific™ >