Learn More
(7-Aza-1 H-Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium-Hexafluorophosphat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 156311-83-0 | C17H27F6N7OP2 | 521.39 g/mol
103.00 CHF - 391.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 156311-83-0 |
---|---|
Summenformel | C17H27F6N7OP2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 521.39 |
MDL-Nummer | MFCD03703417 |
InChI-Schlüssel | CBZAHNDHLWAZQC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | pyaop, 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 3-hydroxy-3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridinato-o tri-1-pyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, pyaop reagent, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy-tris-pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, pubchem12746, ksc491e1h |
PubChem CID | 11038641 |
IUPAC-Name | Tripyrrolidin-1-yl(triazolo[4,5-b]pyridin-3-yloxy)phosphanium;hexafluorphosphat |
SMILES | F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](ON1N=NC2=CC=CN=C12)(N1CCCC1)N1CCCC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15485265
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54378.03 |
1 g |
103.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15495265
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54378.06 |
5 g |
391.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate is used as reagent for synthesis of cyclic RGC pentapeptides for functionalization through click chemistry, fluorescent glucose bioprobes and ReactIR™ flow cell. It is also used as reagent for disulfide bond engineering, heteroaryl ether synthesis and optimization of conformational constraint on non-phosphorylated cyclic peptide antagonists of the Grb2-SH2 domain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen(7-Aza-1 H-Benzotriazol-1-yloxy)tri(1 -pyrrolidinyl)phosphonium-Hexafluorophosphat wird als Reagenz für die Synthese zyklischer RGC-Pentapeptide zur Funktionalisierung durch Klick-Chemie, fluoreszierende Glukose-BioProbes und ReactIR™-Durchflusszellen verwendet. Es wird auch als Reagenz für die Disulfid-Bindungstechnik, für die Heteroarylether-Synthese und für die Optimierung von Konformationsbeschränkungen verwendet, die für die nicht phosphorylierten zyklischen Peptid-Antagonisten der GRB2-SH2-Domäne gelten.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Chemische Identifikatoren
156311-83-0 | |
521.39 | |
CBZAHNDHLWAZQC-UHFFFAOYSA-N | |
11038641 | |
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](ON1N=NC2=CC=CN=C12)(N1CCCC1)N1CCCC1 |
C17H27F6N7OP2 | |
MFCD03703417 | |
pyaop, 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 3-hydroxy-3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridinato-o tri-1-pyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, pyaop reagent, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy-tris-pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, pubchem12746, ksc491e1h | |
Tripyrrolidin-1-yl(triazolo[4,5-b]pyridin-3-yloxy)phosphanium;hexafluorphosphat |
Spezifikation
(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate | |
163°C to 168°C | |
MFCD03703417 | |
Soluble in water. | |
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](ON1N=NC2=CC=CN=C12)(N1CCCC1)N1CCCC1 | |
521.39 | |
521.38 |
156311-83-0 | |
C17H27F6N7OP2 | |
pyaop, 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 3-hydroxy-3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridinato-o tri-1-pyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, pyaop reagent, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy-tris-pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, pubchem12746, ksc491e1h | |
CBZAHNDHLWAZQC-UHFFFAOYSA-N | |
Tripyrrolidin-1-yl(triazolo[4,5-b]pyridin-3-yloxy)phosphanium;hexafluorphosphat | |
11038641 | |
≥99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TH3890000
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen