Learn More
6-Morpholinnicotinsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10081404
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 120800-52-4
Summenformel C10H12N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 208.217
InChI-Schlüssel XXDSDFLDYNISKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-morpholinonicotinic acid, 6-morpholin-4-ylnicotinic acid, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-4-morpholinyl-3-pyridinecarboxylic acid, 6-morpholin-4-yl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridine-3-carboxylic acid, pubchem19467, acmc-209a8e, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-4-morpholinyl
PubChem CID 2776460
IUPAC-Name 6-Morpholin-4-ylpyridin-3-Carbonsäure
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Morpholinonicotinic acid
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 208.22
Reinheit (%) 95%