Learn More
6-Morpholin-4-Ylpyridazin-3-Carbonsäure-Hydrochlorid-Hydrat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10650096
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 1192758-40-9
Summenformel C9H14ClN3O4
Molekulargewicht (g/mol) 263.678
InChI-Schlüssel VARLCSQEQQKXKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-morpholinopyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 6-morpholin-4-yl pyridazine-3-carboxylic acid hydrate hydrochloride
PubChem CID 53444630
IUPAC-Name 6-Morpholin-4-ylpyridazin-3-carbonsäure;hydrat;hydrochlorid
SMILES C1COCCN1C2=NN=C(C=C2)C(=O)O.O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 245.67
Reinheit (%) 97%