Learn More
6-Methoxypyridin-3-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10155857 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 312300-42-8 | C6H6ClNO3S | 207.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 312300-42-8
Summenformel C6H6ClNO3S
Molekulargewicht (g/mol) 207.63
MDL-Nummer MFCD06739108
InChI-Schlüssel OMLIVJOTRYWHNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxy-pyridine-3-sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl-6-methoxypyridine, 6-methoxypyridin-3-ylsulfonyl chloride, 2-methoxypyridine-5-sulfonylchloride, 6-methoxy-3-pyridinesulfonyl chloride, 3-pyridinesulfonylchloride, 6-methoxy, 6-methoxypyridine-3-sulphonyl chloride, 5-chlorosulfonyl-2-methoxypyridine, 6-methoxypyridine-3-yl sulfonyl chloride
PubChem CID 22344709
IUPAC-Name 6-Methoxypyridin-3-sulfonylchlorid
SMILES COC1=NC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxypyridine-3-sulfonyl chloride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 42.0°C to 45.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 207.64
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methoxypyridine-3-sulfonyl chloride, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.