Learn More
6-Methoxy-1,2,3,4-Tetrahydrochinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469428
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
CAS: 120-15-0 | C10H13NO | 163.22 g/mol
1,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxyquinoline is used as chemical reagents, organic intermediates, fine chemicals, pharmaceutical research and development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,3,4-Tetrahydro-6-Methoxychinolin wird als chemisches Reagenz, organisches Zwischenprodukt, Feinchemikalie sowie in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung verwendet.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-15-0
Fórmula molecular C10H13NO
Peso molecular (g/mol) 163.22
Número MDL MFCD00090494
Clave InChI FRXSZNDVFUDTIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thallin, thalline, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, 6-methoxytetrahydroquinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxy, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxyquinoline, methyl 1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolyl ether, quinoline l,2,3,4-tetrahydro-6-methoxy, wln: t66 bmt & j ho1, 1,3,4-tetrahydro-6-methoxyquinoline
PubChem CID 67113
Nombre IUPAC 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydrochinolin
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NCCC2
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Punto de fusión 34°C to 37°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.22
Porcentaje de pureza 97%