Learn More
6-Hydroxy-4-methylcoumarin, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11357176
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2373-31-1
Summenformel C10H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 176.171
MDL-Nummer MFCD00016967
InChI-Schlüssel IRUHWRSITUYICV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75409
IUPAC-Name 6-hydroxy-4-methylchromen-2-on
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=C(C=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxy-4-methylcoumarin
Schmelzpunkt 246°C to 250°C
Menge 5 g
Beilstein 144873
Synonym 6-hydroxy-4-methylcoumarin, 6-hydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, coumarin, 6-hydroxy-4-methyl, 6-hydroxy-4-methyl-2-benzopyrone, 6-hydroxy-4-methyl-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 6-hydroxy-4-methyl, chembl12626, 2h-1-benzopyran-2-one,6-hydroxy-4-methyl, acmc-1cuho, 4-methyl-6-hydroxycoumarin
Formelmasse 176.17
Reinheit (%) 99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
6-Hydroxy-4-methylcoumarin, 99 %, Thermo Scientific™ >