Learn More
6-Fluorindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450498
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
CAS: 399-51-9 | C8H6FN | 135.14 g/mol
6-Fluoroindole acts as a reagent in the synthesis of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles, which acts as a potential anticancer immunomodulator. It is also employed as an antifungal and antibacterial agent. Further, it serves as a potent selective serotonin reuptake inhibitor. In addition to this, it is used as a inhibitor of HIV-1 attachment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Fluorindol wirkt als Reagenz bei der Synthese von Tryptophan Dioxygenase-Inhibitoren Pyridyl-Ethenyl-Indolen, das als potenzieller Immunmodulator gegen Krebs fungiert. Wird auch als Antimykotikum und Antibakterium verwendet. Dient darüber hinaus als potenter selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehinhibitor. Wird darüber hinaus als Inhibitor der HIV-1-Anhaftung eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. An einem kühlen Ort aufbewahren. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 399-51-9
Summenformel C8H6FN
Molekulargewicht (g/mol) 135.14
MDL-Nummer MFCD00056933
InChI-Schlüssel YYFFEPUCAKVRJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoroindole, 1h-indole, 6-fluoro, 6-fluoro indole, 6-fluoroindol, 6-fluoro-indole, pubchem1682, acmc-1cty0, ksc222e4t, 6-fluoroindole 1g
PubChem CID 351278
IUPAC-Name 6-Fluoro-1H-Indol
SMILES FC1=CC=C2C=CNC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Fluoroindole
Schmelzpunkt 74°C to 77°C
Menge 5 g
Beilstein 112192
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 135.14
Reinheit (%) 98%