Learn More
6-Brom-1-indanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7035795
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 14548-39-1 | C9H7BrO | 211.058 g/mol
6-Bromo-1-indanone is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Brom-1-Indanon wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14548-39-1
Summenformel C9H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 211.058
MDL-Nummer MFCD02179286
InChI-Schlüssel SEQHEDQNODAFIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-1-indanone, 6-bromoindanone, 6-bromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 6-bromo-indan-1-one, 6-bromoindan-1-one, 1-indanone, 6-bromo, 1h-inden-1-one, 6-bromo-2,3-dihydro, 6-bromo indanone, 6-bromo-indanone
PubChem CID 139778
IUPAC-Name 6-Brom-2,3-Dihydroinden-1-on
SMILES C1CC(=O)C2=C1C=CC(=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-1-indanone
Schmelzpunkt 110°C
Menge 1 g
Formelmasse 211.06
Reinheit (%) 97%