Learn More
5-Oxo-1-(2-thienylmethyl)pyrrolidin-3-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Oxo-1-(2-thienylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Synonym | 5-oxo-1-2-thienylmethyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 5-oxo-1-thiophen-2-ylmethyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 4-carboxy-1-then-2-yl pyrrolidin-2-one, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 5-oxo-1-2-thienylmethyl, 5-oxo-1-thien-2-ylmethyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, maybridge1_003341, 3-pyrrolidinecarboxylicacid,5-oxo-1-2-thienylmethyl, 5-oxo-1-2-thienylmethyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 5-oxo-1-2-thienylmethyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid #, 5-oxo-1-thiophen-2-ylmethyl-pyrrolidine-3-ca rboxylic acid |
Formelmasse | 225.27 |
Reinheit (%) | 97% |