Learn More
5-Morpholin-4-Ylethiophol-2 -Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10547484
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 24372-49-4
Summenformel C9H11NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 197.25
MDL-Nummer MFCD02710611
InChI-Schlüssel MWCGENRKAMIZLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-morpholino-2-thiophenecarbaldehyde, 5-morpholinothiophene-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-4-morpholinyl, acmc-209gbl, morpholinothiophenecarbaldehyde, 5-morpholinothiophene-2-carboxaldehyde, 2-formyl-5-morpholin-4-yl thiophene, 5-morpholin-4-yl thiophene-2-carboxaldehyd
PubChem CID 2326306
IUPAC-Name 5-(morpholin-4-yl)thiophene-2-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CC=C(S1)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Morpholin-4-ylthiophene-2-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 197.26
Reinheit (%) 97%