Learn More
5-Methyl-2-Furaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410813
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
5-Methyl-2-Furaldehyd wird als Duftstoff verwendet. Es wird ein Rauch mit Essenz verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 620-02-0
Summenformel C6H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 110.112
MDL-Nummer MFCD00003232
InChI-Schlüssel OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylfurfural, 5-methyl-2-furaldehyde, 5-methyl furfural, 5-methyl-2-furfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-methyl, 5-methylfuran-2-al, 5-methyl-2-furancarboxaldehyde, 5-methylfurfuraldehyde, 2-furaldehyde, 5-methyl, 2-formyl-5-methylfuran
PubChem CID 12097
ChEBI CHEBI:2091
IUPAC-Name 5-Methylfuran-2-Carbaldehyd
SMILES CC1=CC=C(O1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2-furaldehyde
Dichte 1.106
Siedepunkt 186°C to 188°C
Flammpunkt 72°C (161°F)
Brechungsindex 1.531
Menge 500 g
Beilstein 106895
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and water.
Formelmasse 110.11
Reinheit (%) 98%