Learn More
5-Methoxy-isatin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13565030 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 39755-95-8 | C9H7NO3 | 177.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39755-95-8
Fórmula molecular C9H7NO3
Peso molecular (g/mol) 177.16
Número MDL MFCD00169023
Clave InChI DMHGXMPXHPOXBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methoxyisatin, 5-methoxyindoline-2,3-dione, 5-methoxy-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 5-methoxy, 5-methoxy-indole-2,3-dione, 5-methoxy isatin, 5-methoxyindole-2,3-dione, 5-methoxy-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, indole-2,3-dione, 5-methoxy, 1h-indole-2,3-dione, 5-methoxy-9ci
PubChem CID 38333
Nombre IUPAC 5-Methoxy-1H-Indol-2,3-Dion
SMILES COC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 5-Methoxyisatin
Punto de fusión 201°C to 203°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Glasflasche
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.16
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methoxyisatin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.