Learn More
5-Hydroxynicotinsäure, 97 %
Artikelnummer. 15463977
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27828-71-3
Summenformel C6H4NO3
Molekulargewicht (g/mol) 138.10
MDL-Nummer MFCD00129117
InChI-Schlüssel ATTDCVLRGFEHEO-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-hydroxynicotinic acid, 5-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy, 5-hydroxy nicotinic acid, nicotinic acid, 5-hydroxy, 3-carboxy-5-hydroxypyridine, 3-hydroxypyridine-5-carboxylic acid, 5-hydroxynicotinicacid, 5hn
PubChem CID 34037
IUPAC-Name 5-Hydroxypyridin-3-Carbonsäure
SMILES OC1=CN=CC(=C1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxynicotinic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-Hydroxynicotinsäure, 97 % >