Learn More
5-Fluorindol-3-carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde |
Schmelzpunkt | 164°C |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 1449216 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Formelmasse | 163.15 |
Reinheit (%) | 98% |