Learn More
5-Cyano-3-(1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)indol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15438546
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116480-60-5
Summenformel C15H15N3
Molekulargewicht (g/mol) 237.306
MDL-Nummer MFCD08276951
InChI-Schlüssel HNOKHIURIJOQKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-1h-indole-5-carbonitrile, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole-5-carbonitrile, 3-1-methyl-3,6-dihydro-2h-pyridin-4-yl-1h-indole-5-carbonitrile, methyltetrahydropyridinylindolecarbonitrile, 3-1-methyl-4-1,2,5,6-tetrahydropyridyl indole-5-carbonitrile, 5-cyano-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-1h-indole-5-carbonitrile, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-4-yl-1h-indole-5-carbonitrile
PubChem CID 14973216
IUPAC-Name 3-(1-Methyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl)-1H-indol-5-carbonitril
SMILES CN1CCC(=CC1)C2=CNC3=C2C=C(C=C3)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Cyano-3-(1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)indole
Farbe Weiß bis gelb
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 11193296
Formelmasse 237.3
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest