Learn More
5-Cyano-2 -Fluorophenylboronsäure, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. p-4228558 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 468718-30-1
Summenformel C7H5BFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 164.93
MDL-Nummer MFCD03095147
InChI-Schlüssel ITCSMTHUTFTXLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-cyano-2-fluorobenzeneboronic acid, 5-cyano-2-fluorophenyl boronic acid, 3-borono-4-fluorobenzonitrile, boronic acid, 5-cyano-2-fluorophenyl, 5-cyano-2-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, b-5-cyano-2-fluorophenyl, 5-cyano-2-fluorobenzeneboronicacid, pubchem1807, pubchem7788, acmc-1apk5
PubChem CID 2783361
IUPAC-Name (5-Cyan-2-fluorphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C#N)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 350.0°C to 353.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 164.93
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.