Learn More
5-Chlorvaleroylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7037489
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
CAS: 1575-61-7 | C5H8Cl2O | 155.02 g/mol
5-Chlorovaleroyl chloride (5-CVC) has been used in the development and validation of a GC-FID method for the analysis of low level impurities present in 5-CVC. It has been used in the synthesis of anion-exchange resins by acylation of polystyrene/divinylbenzene and subsequent amination with trimethylamine. It is commonly used as alkylating agent in the synthesis of pharmaceutical intermediates and other specialty chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Chlorovaleroyl Chlorid (5-CVC) wird bei der Entwicklung und Validierung einer GC-FID-Methode zur Analyse von schwach belasteten Verunreinigungen in 5-CVC verwendet. Es wird bei der Synthese von Anionenaustauschharzen durch Acylierung von Polystyrol/Divinylbenzol und anschließender Aminierung mit Trimethylamin verwendet. Es wird häufig als Alkylierungsmittel bei der Synthese von pharmazeutischen Zwischenprodukten und anderen Spezialchemikalien eingesetzt.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen, Alkoholen, Aminen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1575-61-7
Summenformel C5H8Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 155.02
MDL-Nummer MFCD00000758
InChI-Schlüssel SVNNWKWHLOJLOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorovaleryl chloride, valeryl chloride, 5-chloro, pentanoyl chloride, 5-chloro, 5-chlorovalerylchloride, 5-chlorovaleroyl chloride, pentanoylchloride, 5-chloro, chlorovaleryl chloride, pubchem10919, 5-chloro-pentanoylchloride, acmc-1cuj1
PubChem CID 74089
IUPAC-Name 5-Chloropentanoylchlorid
SMILES ClCCCCC(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chlorovaleroyl chloride
Dichte 1.2
Siedepunkt 38°C to 39°C
Flammpunkt 91°C (196°F)
Strukturformel Cl(CH2)4COCl
Brechungsindex 1.464
Menge 50 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1745182
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 155.02
Reinheit (%) 98%