Learn More
5-Chlorisatin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494474
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
CAS: 17630-76-1 | C8H4ClNO2 | 181.58 g/mol
5-Chloroisatin is a reagent used in the synthesis of Schiff bases through the reaction with 2-methyl-4-nitroaniline or 4-amino-4,5-dihydro-1H-1,2,3-triazole-5-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Chloroisatin ist ein Reagenz, das bei der Synthese von Schiffbasen durch die Reaktion mit 2-Methyl-4-nitroanilin oder 4-Amino-4,5-dihydro-1 H-1,2,3-triazol-5-on verwendet wird.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17630-76-1
Summenformel C8H4ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.58
MDL-Nummer MFCD00014567
InChI-Schlüssel XHDJYQWGFIBCEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloroisatin, 5-chloroindoline-2,3-dione, 5-chlorisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-chloro, 5-chloro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-chloro isatin, 5-chlor-2,3-dioxoindolin, 5-chlor-1h-indol-2,3-dion, 2hq, pubchem13607
PubChem CID 87203
SMILES ClC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloroisatin
Schmelzpunkt ∼247°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 383759
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
IUPAC-Name 5-chloro-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
Formelmasse 181.58
Reinheit (%) 98%