Learn More
5-Bromthiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461608
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
5-Bromthiazol wird als pharmazeutisches Zwischen- und Leistungsmaterial verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3034-55-7
Summenformel C3H2BrNS
Molekulargewicht (g/mol) 164.02
MDL-Nummer MFCD07787394
InChI-Schlüssel DWUPYMSVAPQXMS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 546059
IUPAC-Name 5-Brom-1,3-Thiazol
SMILES C1=C(SC=N1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromothiazole
Dichte 1.835
Flammpunkt 76°C (169°F)
Brechungsindex 1.5955
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 5-bromothiazole, thiazole, 5-bromo, 5-bromo-thiazole, 5-bromthiazole, thiazole,5-bromo, 5-bromothiazol, 5-bromo thiazole, zlchem 497, pubchem2077, 2-bromo-1,4-thiazole
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 164.02
Reinheit (%) 98%