Learn More
5-Bromnicotinamid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11433438
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28733-43-9
Summenformel C6H5BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 201.023
MDL-Nummer MFCD00173919
InChI-Schlüssel YOQRXZIMSKLRCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromonicotinamide, 5-bromo-3-pyridinecarboxamide, nicotinamide, 5-bromo, 3-pyridinecarboxamide, 5-bromo, 5-bromo-nicotinamide, brt, pubchem1212, acmc-1cfs0, 3-bromo-5-carbamoylpyridine, 5-22-02-00182 beilstein handbook reference
PubChem CID 1808
IUPAC-Name 5-Brompyridin-3-carboxamid
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromonicotinamide
Schmelzpunkt 226°C to 227°C
Menge 25 g
Formelmasse 201.03
Reinheit (%) 98%