Learn More
5-Bromindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10075-50-0 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
31.05 CHF - 376.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10075-50-0 |
---|---|
Summenformel | C8H6BrN |
Molekulargewicht (g/mol) | 196.05 |
MDL-Nummer | MFCD00005670 |
InChI-Schlüssel | VXWVFZFZYXOBTA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 5-bromoindole, 1h-indole, 5-bromo, 5-bromo indole, 5-bi, 5bromoindole, 5-bromo-indole, zlchem 227, 5-bromo 1h indole, pubchem1661 |
PubChem CID | 24905 |
IUPAC-Name | 5-Brom-1H-Indol |
SMILES | BrC1=CC=C2NC=CC2=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11409826
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20307.06 |
5 g |
31.05 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11419826
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20307.14 |
25 g |
103.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11429826
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20307.22 |
100 g |
376.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
10075-50-0 | |
196.05 | |
VXWVFZFZYXOBTA-UHFFFAOYSA-N | |
24905 | |
BrC1=CC=C2NC=CC2=C1 |
C8H6BrN | |
MFCD00005670 | |
5-bromoindole, 1h-indole, 5-bromo, 5-bromo indole, 5-bi, 5bromoindole, 5-bromo-indole, zlchem 227, 5-bromo 1h indole, pubchem1661 | |
5-Brom-1H-Indol |
Spezifikation
5-Bromoindole | |
89°C to 92°C | |
C8H6BrN | |
112877 | |
VXWVFZFZYXOBTA-UHFFFAOYSA-N | |
5-Brom-1H-Indol | |
24905 | |
99% |
10075-50-0 | |
Geruchsneutral | |
MFCD00005670 | |
5-bromoindole, 1h-indole, 5-bromo, 5-bromo indole, 5-bi, 5bromoindole, 5-bromo-indole, zlchem 227, 5-bromo 1h indole, pubchem1661 | |
BrC1=CC=C2NC=CC2=C1 | |
196.05 | |
196.05 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 233-208-7
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen