Learn More
5-(Bromacetyl)-2-oxoindolin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10357394
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 105316-98-1
Summenformel C10H8BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 254.083
MDL-Nummer MFCD08690294
InChI-Schlüssel WHLZVVMOQHTDAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoacetyl-2-oxoindoline, 5-2-bromoacetyl indolin-2-one, 5-bromoacetyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-2-bromoacetyl-1,3-dihydroindol-2-one, 2h-indol-2-one,5-2-bromoacetyl-1,3-dihydro, 5-bromoacetyloxindole, acmc-20a59p, 5-alpha-bromoacetyl oxindole, 5-2-bromoacetyl-2-indolinone, 2h-indol-2-one, 5-bromoacetyl-1,3-dihydro
PubChem CID 22099309
IUPAC-Name 5-(2-Bromacetyl)-1,3-Dihydroindol-2-on
SMILES C1C2=C(C=CC(=C2)C(=O)CBr)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Bromoacetyl)-2-oxoindoline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 254.08
Reinheit (%) 97%