Learn More
5-Bromo-7-Nitroindolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303896
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 80166-90-1 | C8H7BrN2O2 | 243.06 g/mol
5-Bromo-7-nitroindoline is used as pharmaceuticals and intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Bromo-7-Nitroindolin wird als Pharmazeutika und Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80166-90-1
Summenformel C8H7BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 243.06
MDL-Nummer MFCD00005708
InChI-Schlüssel VXKXMHDXFLFIFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-7-nitroindoline, 1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro-7-nitro, 5-bromo-7-nitro-1h indoline, 5-bromo-7-nitro-2,3-dihydroindole, 5-bromo-2,3-dihydro-7-nitro-1h-indole, pubchem7507, 5-bromo-7-nitro-indoline
PubChem CID 3018911
IUPAC-Name 5-bromo-7-nitro-2,3-dihydro-1H-indole
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Br)=CC2=C1NCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-7-nitroindoline
Schmelzpunkt 128°C to 133°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1373199
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 243.06
Reinheit (%) 98%