Learn More
5-Bromo-1-penten, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
5-Bromo-1-pentene is widely utilized in the stereoselective synthesis of 7alpha-(3-carboxypropyl) estradiol. It plays an important role as starting material in the synthesis of a variety of compounds including DL-histrionicotoxin and benzophenone containing fatty acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
5-Brom-1-penten wird in der stereoselektiven Synthese von 7alpha-(3-Carboxypropyl)-estradiol häufig verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle als Ausgangsmaterial bei der Synthese einer Vielzahl von Verbindungen wie DL-Histrionicotoxin und benzophenonhaltiger Fettsäuren.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von Zündquellen fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-1-pentene |
Dichte | 1.259 |
Siedepunkt | 126°C to 127°C |
Flammpunkt | 30°C (86°F) |
Strukturformel | Br(CH2)3CH=CH2 |
Brechungsindex | 1.4639 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 506077 |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |