Learn More
(5-Brom-1-Benzofuran-2-yl)methanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10321143
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 38220-77-8
Summenformel C9H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 227.06
MDL-Nummer MFCD06659073
InChI-Schlüssel JYYWIDBNICYLBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1-benzofuran-2-yl methanol, 5-bromobenzofuran-2-yl methanol, 5-bromobenzo d furan-2-yl methan-1-ol, 5-bromo-2-benzofuranylmethanol, 5-bromo-2-benzofuranyl methanol, 5-bromo-benzofuran-2-yl-methanol, 5-bromo-2-hydroxymethyl-1-benzofuran, 5-bromo-1-benzo b furan-2-yl methanol
PubChem CID 2795537
IUPAC-Name (5-Brom-1-Benzofuran-2-yl)methanol
SMILES OCC1=CC2=CC(Br)=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 227.06
Reinheit (%) 97%