Learn More
5-Amino-2-Fluorphenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15456687
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
5-Amino-2-Fluorphenol wird als synthetischer Baustein verwendet.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100367-48-4
Summenformel C6H6FNO
Molekulargewicht (g/mol) 127.118
MDL-Nummer MFCD13185335
InChI-Schlüssel XQYICHLOAMMXKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 5-amino-2-fluoro, 4-fluoro-3-hydroxyaniline, aminofluorophenol, acmc-20e9pp, 3-amino-6-fluorophenol, 4-fluoro-3-hydroxy-aniline
PubChem CID 22641413
IUPAC-Name 5-amino-2-Fluorphenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-fluorophenol
Schmelzpunkt 156°C to 158°C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 1 g
Formelmasse 127.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
Name des Produkts
5-Amino-2-Fluorphenol, 97 %, Thermo Scientific™ >