Learn More
5-Acetyluracil, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11408560
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6214-65-9
Summenformel C6H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 154.13
MDL-Nummer MFCD00151968
InChI-Schlüssel YNYDWEIQSDFDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetyluracil, 5-acetylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-2,4-dihydroxypyrimidin-5-yl ethanone, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-acetyl, 5-acetyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 5-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 5-acetyl-2,6-dioxo-1,3-dihydropyrimidine, 5-acetyl uracil, acetylpyrimidinedione, zlchem 449
PubChem CID 234581
SMILES CC(=O)C1=CNC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Acetyluracil
Menge 1 g
IUPAC-Name 5-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Formelmasse 154.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver